Tisk…
Methanol ≥99.93%, BioReagent for protein sequencing, Burdick & Jackson™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
494437-1L 494437-2L
494437-1LEA 2070 CZK
494437-1L 494437-2L
Methanol ≥99.93%, BioReagent for protein sequencing, Burdick & Jackson™
Methanol
Vzorec: CH₃OH
Bod varu: 64…65 °C (1,013 hPa)
Bod tání: –98 °C
Hustota: 0,79 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 11 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004595
CAS číslo: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3,II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.925 %
Non-volatile matter Max. 0.0003 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.02 %
Titrable Acid Max. 0.0003 meq/g
Titrable Base Max. 0.0002 meq/g
Absorbance at 400 nm Max. 0.01
Absorbance at 260 nm Max. 0.01
Absorbance at 240 nm Max. 0.05
Absorbance at 230 nm Max. 0.15
Absorbance at 220 nm Max. 0.30
Absorbance at 210 nm Max. 0.60
Absorbance at 205 nm Max. 1.00
Application test complying
APHA Max. 10