1-Propanol ≥99% (by GC), Purum
Dodavatel: Honeywell Chemicals
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Propylic alcohol, Propan-1-ol, n-Propan-1-ol, Ethylcarbinol, n-Propyl alcohol, Propanol-1, n-Propanol, Propyl alcohol, 1-Propyl alcohol, 1-Hydroxypropane
24135-160KG
24135-1L
24135-2.5L
24135-20KG
24135-6X1L
24135-160KGEA
58680
CZK
24135-160KG
24135-1L
24135-2.5L
24135-20KG
24135-6X1L
1-Propanol ≥99% (by GC), Purum
1-Propanol
- ≥95% for general laboratory use.
Beilstein Number: 1098242
RTECS Number: UH8225000
UNSPSC Code: 12191601
Vzorec:
H₃CCH₂CH₂OH MW: 60.1 Bod varu: 96…98 °C (1.013 hPa) Bod tání: –127 °C Hustota: 0.8053 Bod vzplanutí: 21 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002941 CAS číslo: 71-23-8 EINECS: 200-746-9 UN: 1274 ADR: 3 II Merck Index: 13,07934 |
|
Výsledky specifikačního testu
Assay (GC) | Min. 99 % |
Non-volatile matter | Max. 0.005 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.1 % |
Free acid (as C₂H₅COOH) | Max. 0.002 % |
Autoignition Temperature | 700 °F |
Vapor Pressure | 10 mmHg ( 147 °C) |
Vapor Density | 2.1 (vs air) |
Refractive Index | n20/D 1.384 (lit.) |