Tisk…
Dichlormethan ≥99.9% stabilizovaný, Biotechnology Grade, Burdick & Jackson™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Varování
Synonyms: Methylene chloride
Stabilization: 40-150 ppm Stabilised with amylene
494453-1L 494453-2L
494453-1LEA 2620 CZK
494453-1L 494453-2L
Dichlormethan ≥99.9% stabilizovaný, Biotechnology Grade, Burdick & Jackson™
Dichloromethane
Vzorec: CH₂Cl₂
MW: 84.93
Bod varu: 39…41 °C (1.013 hPa)
Bod tání: –97 °C
Hustota: 1.322
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000881
CAS číslo: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.85 %
Non-volatile matter Max. 0.0003 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.002 %
2-methyl-2-buten (GC) 40 - 150 ppm
Absorbance at 400 nm Max. 0.01
Absorbance at 340 nm Max. 0.01
Absorbance at 260 nm Max. 0.02
Absorbance at 250 nm Max. 0.05
Absorbance at 240 nm Max. 0.20
Absorbance at 235 nm Max. 1.0
Vapor Density 2.9 (vs air)
Refractive Index n20/D 1.424 (lit.)
Contains 40-150 ppm amylene as stabilizer
Explosion Limit 22 %