Octan amonný ≥98%, Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
32301-1KG
32301-2.5KG
32301-500G
32301-6X1KG
32301-100G
32301-10KG
32301-20KG
32301-10KG-SE
32301-1KGEA
3060
CZK
32301-1KG
32301-2.5KG
32301-500G
32301-6X1KG
32301-100G
32301-10KG
32301-20KG
HONC32301-10KG-SE
Octan amonný ≥98%, Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Octan amonný
Vzorec:
H₃CCOONH₄ Bod tání: 113 °C Hustota: 1,170 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00013066 CAS číslo: 631-61-8 EINECS: 211-162-9 Merck Index: 13,00495 |
|
Výsledky specifikačního testu
Assay | Min. 98 % |
Water insoluble matter | Max. 0.005 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 2 % |
Sulfated ash | Max. 0.01 % |
pH (5 %, 25 °C) | 6.7 - 7.3 |
Calcium (Ca) | Max. 0.001 % |
Cadmium (Cd) | Max. 0.0002 % |
Cobalt (Co) | Max. 0.0005 % |
Copper (Cu) | Max. 0.0002 % |
Chromium (Cr) | Max. 0.0005 % |
Iron (Fe) | Max. 0.0005 % |
Potassium (K) | Max. 0.005 % |
Magnesium (Mg) | Max. 0.0002 % |
Manganese (Mn) | Max. 0.0005 % |
Sodium (Na) | Max. 0.005 % |
Nickel (Ni) | Max. 0.0005 % |
Lead (Pb) | Max. 0.0002 % |
Zinc (Zn) | Max. 0.0002 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 0.0005 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.0005 % |
Nitrate (NO₃) | Max. 0.001 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.001 % |
KMnO₄ reducing matter (as HCOOH) | Max. 0.005 % |