Tisk…
Ethylacetát ≥99.8%, Biotechnology Grade, Burdick & Jackson™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Acetic acid ethyl ester
494518-1L 494518-2L
494518-1LEA 3480 CZK
494518-1L 494518-2L
Ethylacetát ≥99.8%, Biotechnology Grade, Burdick & Jackson™
Ethylacetát
Vzorec: CH₃COOC₂H₅
MW: 88.11
Bod varu: 77 °C (1.013 hPa)
Bod tání: –84 °C
Hustota: 0.901 g/cm³
Bod vzplanutí: 11.5 %(V)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009171
CAS číslo: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3 II
REACH: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.8 %
Non-volatile matter Max. 0.0003 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Titrable Acid Max. 0.0009 meq/g
Absorbance at 400 nm Max. 0.01
Absorbance at 275 nm Max. 0.01
Absorbance at 263 nm Max. 0.05
Absorbance at 254 nm Max. 1.00
Vapor Pressure 73 mmHg ( 20 °C)