Tisk…
Acetonitril ≥99.9% (by GC) for DNA synthesis, Burdick & Jackson™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile
34442-45L 34442-2.5L 34442-7L
34442-45LEA 209660 CZK
34442-45L HONC34442-2.5L HONC34442-7L
Acetonitril ≥99.9% (by GC) for DNA synthesis, Burdick & Jackson™
Acetonitril
Beilstein Number: 741857
Vzorec: H₃CCN
Bod varu: 82 °C (1,013 hPa)
Bod tání: –46 °C
Hustota: 0,7857 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 6 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001878
CAS číslo: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (GC) Min. 99.9 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.001 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.001 %
Free alkali (as NH₃) Max. 0.0001 %