Tisk…
Formaldehyde 37% (w/w) in water stabilised
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Paraformaldehyde aqueous solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution, Formol, Formaline solution, Formalin, Methylaldehyde
Stabilization: 10-15% Stabilised with methanol
F1635-25ML F1635-500ML F1635-4L
F1635-25MLEA 1300 CZK
F1635-25ML F1635-500ML F1635-4L
Formaldehyde 37% (w/w) in water stabilised
Formaldehyde
Vzorec: CH₂O
MW: 30.03
Bod varu: 93…96 °C (1.013 hPa)
Bod tání: <–15 °C
Hustota: 1.080…1.090 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 64 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003274
CAS číslo: 50-00-0
UN: 2209
ADR: 8 III
Merck Index: 13,04259
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Vapor Density 1.03 (vs air)
Assay 37 - 38 %
Free acid (as HCOOH) Max. 0.03 %
Methanol (GC) 10 - 15 Vol.%
APHA Max. 10
Autoignition Temperature 572 °F