Hydrogenfosforečnan dvojsodný heptahydrát 98.0-102.0% ACS, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
S9390-100G
S9390-1KG
S9390-500G
S9390-6X500G
S9390-100GEA
870
CZK
S9390-100G
S9390-1KG
S9390-500G
S9390-6X500G
Hydrogenfosforečnan dvojsodný heptahydrát 98.0-102.0% ACS, Fluka™
Hydrogenfosforečnan dvojsodný heptahydrát
Vzorec:
HNa₂O₄P·7H₂O Bod varu: Decomposes on heating Bod tání: 48 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149180 CAS číslo: 7782-85-6 ADR: 3, |
Výsledky specifikačního testu
Assay | 98.0 - 102.0 % |
Water insoluble matter | Max. 0.005 % |
pH (5 %, 25 °C) | 8.7 - 9.3 |
Iron (Fe) | Max. 0.001 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 0.001 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.001 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.005 % |