Tisk…
Uhličitan sodný dekahydrát 99.5-100.5% (dried basis), Puriss., meets analytical specification of BP, FCC, Ph. Eur., E500, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Varování
Synonyms: Soda
13414-1KG 13414-50KG 13414-2.5KG 13414-6X1KG
13414-1KGEA 1600 CZK
13414-1KG 13414-50KG 13414-2.5KG 13414-6X1KG
Uhličitan sodný dekahydrát 99.5-100.5% (dried basis), Puriss., meets analytical specification of BP, FCC, Ph. Eur., E500, Fluka™
Uhličitan sodný dekahydrát
Vzorec: Na₂CO₃·10H₂O
MW: 286.14
Bod tání: 32 °C
Hustota: 1.460 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149178
CAS číslo: 6132-02-1
EINECS: 207-838-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (excluding dried substance) 99.5 - 100.5 %
Assay of Na₂CO₃ 36.7 - 40.0 %
Loss on drying 55.0 - 65.0 %
Arsenic (As) Max. 2 ppm
Copper (Cu) Max. 0.001 %
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Mercury (Hg) Max. 1 ppm
Potassium (K) Max. 0.02 %
Lead (Pb) Max. 2 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Chloride (Cl) Max. 30 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 100 ppm
Appearance of the solution complying
Alkali hydroxide, -bicarbonates complying
Residual solvents complying