Tisk…
Tetraboritan dvojsodný dekahydrát 99.0-103.0%, Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., NF, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Borax tetra, Sodium tetraborate decahydrate, Sodium Borate decahydrate
11625-25KG 11625-2.5KG 11625-6X2.5KG
11625-25KGEA 10150 CZK
11625-25KG 11625-2.5KG 11625-6X2.5KG
Tetraboritan dvojsodný dekahydrát 99.0-103.0%, Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., NF, Fluka™
Tetraboritan dvojsodný dekahydrát
Vzorec: Na₂B₄O₇·10H₂O
MW: 381.37
Bod varu: 320
Bod tání: 742 °C (anhy.) ≥ 62 °C (–H₂O of crystall.)
Hustota: 1.7 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149193
CAS číslo: 1303-96-4
EINECS: 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Merck Index: 13,08662
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 99.0 - 103.0 %
pH (4 %, 20°C) 9.0 - 9.6
Ammonium (NH₄) Max. 10 ppm
Arsenic (As) Max. 3 ppm
Calcium (Ca) Max. 100 ppm
Iron (Fe) Max. 0.002 %
Magnesium (Mg) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.005 %
Sulfate (SO₄) Max. 50 ppm
Carbonate and bicarbonate complying
Appearance of the solution complying
Residual solvents complying