Tisk…
jod 0.05 M I2 (0.1N) aqueous solution Reag. Ph. Eur. Volumetric, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Varování
35090-2.5L 35090-1L 35090-4X2.5L 35090-6X1L
35090-2.5LEA 3800 CZK
35090-2.5L 35090-1L 35090-4X2.5L 35090-6X1L
jod 0.05 M I2 (0.1N) aqueous solution Reag. Ph. Eur. Volumetric, Fluka™
jod
Vzorec: I₂
MW: 253.81
Bod varu: 184.3
Bod tání: 114
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011355
CAS číslo: 7553-56-2
Merck Index: 13,05036
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Factor 0.999 - 1.001