Tisk…
Perchloric acid 0.1 M (0.1 N) in glacial acetic acid volumetric solution, for titration in non-aqueous media, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
35418-1L 35418-500ML
35418-1LEA 4400 CZK
35418-1L 35418-500ML
Perchloric acid 0.1 M (0.1 N) in glacial acetic acid volumetric solution, for titration in non-aqueous media, Fluka™
Perchloric acid
Vzorec: HClO₄
MW: 100.46
Bod varu: 39
Bod tání: -101
Hustota: 1.06 g/cm3 (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011325
CAS číslo: 7601-90-3
UN: 2920
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=3780c3029836d8b95181cdef71dc2669f7e2a797&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 0.0997 - 0.1003 mol/l
Water (Karl Fischer) 0.1 - 0.2 %
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective