jod 0.025 M (0.05 N) vodný roztok, AVS TITRINORM volumetric solution
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Varování
|
85805.260EA
1830
CZK
85805.260
jod 0.025 M (0.05 N) vodný roztok, AVS TITRINORM volumetric solution
jod
Vzorec:
I₂ MW: 253,81 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011355 CAS číslo: 7553-56-2 |
Výsledky specifikačního testu
Titer (20°C; real value 0.5 % accuracy) | 0,02488 --> 0,02512 mol/l |