jod 0.0241 M (0.0482 N) vodný roztok, AVS TITRINORM volumetric solution
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Varování
|
85806.320EA
3850
CZK
85806.320
jod 0.0241 M (0.0482 N) vodný roztok, AVS TITRINORM volumetric solution
jod
Vzorec:
I₂ MW: 253,81 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011355 CAS číslo: 7553-56-2 |
Výsledky specifikačního testu
Titer (20°C; real value 0.5 % accuracy) | 0.02398 -> 0,02422 mol/l |
Content KI | 57g/l +/-1 g |