Tisk…
Manganistan draselný 0.01 mol/l (0.05 N) vodný roztok, AVS TITRINORM volumetric solution
Dodavatel: VWR Chemicals
85810.290EA 1390 CZK
85810.290
Manganistan draselný 0.01 mol/l (0.05 N) vodný roztok, AVS TITRINORM volumetric solution
Manganistan draselný
Vzorec: KMnO₄
MW: 158,03 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011364
CAS číslo: 7722-64-7
UN: 3082
ADR: 9,III