Chlorid sodný 0,5 mol/l 0,5 N vodný roztok, AVS TITRINORM volumetric solution
Dodavatel: VWR Chemicals
85812.290EA
1330
CZK
85812.290
Chlorid sodný 0,5 mol/l 0,5 N vodný roztok, AVS TITRINORM volumetric solution
Chlorid sodný
Vzorec:
NaCl MW: 58,44 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003477 CAS číslo: 7647-14-5 |