Tisk…
Thiosíran sodný 0.05 M (0.05N) volumetric solution
Dodavatel: VWR Chemicals
85813.290EA 964 CZK
85813.290 85813.410
Thiosíran sodný 0.05 M (0.05N) volumetric solution
Thiosíran sodný
Vzorec: Na₂S₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003499
CAS číslo: 7772-98-7