Tisk…
Uhlík aktivní, GPR RECTAPUR® for gas adsorption
Dodavatel: VWR Chemicals
84147.293EA 3020 CZK
84147.293 84147.362
Uhlík aktivní, GPR RECTAPUR® for gas adsorption
Uhlík aktivní
Vzorec: C
Bod tání: 3550 °C
Hustota: 2 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00133992
CAS číslo: 64365-11-3
EINECS: 231-153-3
UN: 1362
ADR: 4.2,III
REACH: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Benzene adsorption Min. 40 %
Butane activity Min. 31,5 %
Hardness number Min. 93
Loss on drying Max. 4 %
Particle size >8 US MESH [2.36 mm] Min. 95%