Tisk…
Kyselina octová 2%, VOLUSOL®
Dodavatel: VWR Chemicals
86139.310EA 934 CZK
86139.310
Kyselina octová 2%, VOLUSOL®
Kyselina octová
Vzorec: H₃CCOOH
MW: 60,05 g/mol
MDL Number: MFCD00036152
CAS číslo: 64-19-7
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/15/723115.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 1.9 --> 2.1 %