Kyselina sírová 0.13 mol/l (0.26 N) vodný roztok, AVS TITRINORM
Dodavatel: VWR Chemicals
86103.360EA
2960
CZK
86103.360
Kyselina sírová 0.13 mol/l (0.26 N) vodný roztok, AVS TITRINORM
Kyselina sírová
Vzorec:
H₂SO₄ MW: 98,08 g/mol |
MDL Number:
MFCD00064589 CAS číslo: 7664-93-9 |
Výsledky specifikačního testu
Titer | 0.1250 --> 0.1350 mol/l |