Tisk…
Cyklický dávkovací systém, J.T. Baker®
Dodavatel: Avantor
9814-31EA 0 CZK
9814-31 9814-07 9814-08 9814-09 9814-10 9814-11 9814-12 9814-13 9814-14 9814-30 9814-04 9814-05 9814-06 9814-15 9814-16 9814-28 9814-29 9814-17 9814-18 9814-19 9814-20 9814-21 9814-22 9814-23 9814-24 9814-25 9814-26 9814-27 9814-32 9814-33
Cyklický dávkovací systém, J.T. Baker®
Dávkovače na lahve
Cyklický dávkovač je nerezová jednotka pro dávkování rozpouštědla s hadičkou navrženou pro neměřené ruční dávkování rozpouštědla.
  • Plně sestavené s barevně označeným rychloupínáním
  • Třícestný ventil pro proplachování pro zajištění nejvyšší čistoty
  • Komponenty z nerezové oceli, které jsou inertní vůči rozpouštědlům pro zachování kvality rozpouštědla
  • Bezpečnostní vytvrzená, flexibilní hadice s vnitřním ocelovým opletem, který se nezalomí ani neprorazí
  • Přepínací ventil ovládaný palcem s možností „přidržení“ pro snadné dávkování
  • Integrovaný háček pro zavěšení vývodu dávkovače