Tisk…
EDTA disodium salt solution 0.5 M, AccuGENE®
Dodavatel: LONZA
51234 51201
733-1650EA 7730 CZK
733-1650 733-1632
EDTA disodium salt solution 0.5 M, AccuGENE®
EDTA disodium salt
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
MDL Number: MFCD00070672
CAS číslo: 139-33-3