Tisk…
Azid sodný 0,05% in water, Supelco®
Dodavatel: Merck
RTC000068-1LEA 2350 CZK
RTC000068-1L
Azid sodný 0,05% in water, Supelco®
Azid sodný
Vzorec: NaN₃
MW: 65,01 g/mol
MDL Number: MFCD00003536
CAS číslo: 26628-22-8