Tisk…
2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]ethanol ≥96% (by GC)
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 2-(2-(2-Aminoethoxy)ethoxy)ethanol
768901-1G 768901-250MG
SIAL768901-1GEA 13390 CZK
SIAL768901-1G SIAL768901-250MG
2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]ethanol ≥96% (by GC)
2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]ethanol
Vzorec: C₆H₁₅NO₃
Hustota: 1,0773 g/cm³ (20 °C) (lit.)
MDL Number: MFCD07367495
CAS číslo: 6338-55-2
UN: 2735
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
APPEARANCE (COLOR) Colorless
APPEARANCE (FORM) Liquid
TITRATION (NT) HCLO4 0.1M 96.0 - 104.0 %
PURITY (GC AREA %) ≥ 96.0 %
INFRARED SPECTRUM CONFORMS TO STRUCTURE