Tisk…
Hustoměry Densito a DensitoPro
Dodavatel: Mettler - Toledo
30330857 30330858
614-0297EA 94670 CZK
614-0297 614-0298
Hustoměry Densito a DensitoPro
Hustoměry
Uživatelé mohou při používání využít intuitivní a přehledné vícekrokové postupy, a to od měření až po čištění. Namáhavé ruční vzorkování při měření zastane praktický joystick, který ovládá automatické čerpadlo pro odběr vzorků.
  • Čtečka RFID a čárových kódů pouze pro DensitoPro
  • Vynikající viditelnost, rychlost a přesnost
  • Ergonomický lehký design - padne do ruky
Používají se v laboratoři i 'v terénu', ideálně pro všechny aplikace od kontroly kvality vstupního zboží až po zajištění kvality meziproduktů nebo finálních výrobků na lince. Jsou vhodné pro všechna průmyslová odvětví.
Informace o dodávce: Densito obsahuje plnicí trubici 190 mm (trubice, konektorová stříkačka/plnicí trubice, podložka), lithium-iontovou baterii 2400 mAh (dobíjecí a vyjímatelná), napájecí zdroj a adaptéry pro celý svět, kabel USB-C, hustotní standardy 6 ml (3), uživatelskou příručku, prohlášení o shodě a protokol o zkoušce. DensitoPro se dodává se čtečkou RFID a čárových kódů a obsahuje štítky SmartSample RFID (10).