Tisk…
Váhy semi-mikro, Pioneer řada PX®
Dodavatel: OHAUS
30478196 30478197 30480168 30480169 30485340 30485341
611-4369EA 108000 CZK
611-4369 611-4370 611-4396 611-4397 611-4398 611-4399
Váhy semi-mikro, Pioneer řada PX®
Váhy
Řada semimikrováh Pioneer PX kombinuje základní funkce vážení s výkonem a nabízí vysokou přesnost a opakovatelnost pro základní aplikace v laboratorních, průmyslových a vzdělávacích zařízeních. Modely PX jsou cenově dostupné a intuitivně navrženy pro inteligentní provoz. Jejich odolná konstrukce má spodní kryt z litého kovu, kovovou misku a vážicí misku z nerezové oceli pro dlouhodobé používání.
  • Velký pozorovací úhel s jasným podsvícením LCD
  • 2řádkový displej poskytuje uživateli další informace nebo pokyny
  • Lišta pro odstranění statické elektřiny (trvalý statický elektrický rozptyl ABS) poskytuje vhodné umístění uzemnění
  • Čtyři rychlá tlačítka umožňují snadné ovládání více režimů vážení
  • Aplikace zahrnují základní vážení, počítání dílů, procentuální vážení, dynamické vážení a stanovení hustoty
  • Porty RS232 a USB umožňují snadné připojení k PC a PLC
Všechny váhy mají hodiny reálného času s integrovaným datem pro GLP/GMP záznamy, zámek kalibrace, volitelné filtry rušivých vlivů a funkci pro nastavení jasu displeje. U těchto modelů lze zvolit vlastní kalibrační body, mají zámek softwaru a možnost resetování, možnost konfigurace komunikačních nastavení a tisku dle požadavků uživatele, uživatelem definované ID projektu a uživatele, indikátor přetížení/nízké hmotnosti, indikátor stability, komunikují čtyři jazyky a jsou opatřeny bezpečnostním zámkem.
Tato řada je vybavena hmotnostním snímačem nové generace MFR, třemi posuvnými dvířky s odnímatelnými bočními dvířky a libelou v přední části a čtyři nastavitelnými nožkami. Všechny váhy mají funkci automatické vnitřní kalibrace.