Tisk…
UV/Vis Normy
Dodavatel: VWR Chemicals
86124.001EA 6510 CZK
86124.001 86125.001 86126.001 86127.001 86128.001 86129.001 86130.001
UV/Vis Normy
Standardy Standardy pro referenční barvy a spektroskopii
Pro kalibraci spektrofotometrů dle Evropského lékopisu (Ph. Eur.)
  • kontrola absorbance
  • zkouška rozlišovací schopnosti
  • testování rozptýleného světla
  • zkouška přesnosti vlnové délky
Ve farmaceutickém průmyslu je pravidelná kontrola UV/VIS spektrofotometrů dle Ph Eur. povinná Dokonce v dalších průmyslových odvětvích, ve kterých jsou využívány UV/Vis spektrofotometry a v provozech, které dodržují systémy řízení jakosti jako SVP, SLP,USP nebo ISO normy, je nutné pravidelně kontrolovat a určovat kvalitu přístrojů.