Tisk…
Škrob, rozpustný 1% vodný roztok for volumetric analysis, for iodometric titrations
Dodavatel: PanReac AppliChem
Synonyms: Starch, Vitex® iodine indicator, Amylodextrin
283146.1209 283146.1211
APPC283146.1209EA 826 CZK
APPC283146.1209 APPC283146.1211
Škrob, rozpustný 1% vodný roztok for volumetric analysis, for iodometric titrations
Škrob, rozpustný
Vzorec: (C₆H₁₀O₅)n
MW: 162,14 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082026
CAS číslo: 9005-84-9