Tisk…
Disposable culture tubes, DURAN®
Dodavatel: DWK Life Sciences
261322108 261322305
391-0190EA 3350 CZK
391-0190 391-0195
Disposable culture tubes, DURAN®
Zkumavky Zkumavky kultivační
DURAN®, borosilikátové sklo, třída 3.3, čiré.
  • Vysoká tepelná odolnost, autoklávovatelné
  • Velmi dobré chemické a fyzikální vlastnosti
Opakovaně použitelné kultivační zkumavky vhodné pro uzávěry Kapsenberg.