Tisk…
Rukavice odolné proti proříznutí, uvex phynomic C5
Dodavatel: UVEX
6008108 6008106 6008110 6008111 6008109 6008107 6008112
112-5374EA 4690 CZK
112-5374 112-5372 112-5376 112-5377 112-5375 112-5373 112-5378
Rukavice odolné proti proříznutí, uvex phynomic C5
Rukavice
Tyto rukavice s vláknem Dyneema®/ polyamid / elastan s manžetou mají na dlani a na konečcích prstů pěnové polymerové vrstvení na vodní bázi, které poskytuje velmi dobrou odolnost proti mechanickému otěru. Jsou velice prodyšné, lehké a flexibilní - ruka se nepotí a nošení je naprosto pohodlné.
  • dobrá přilnavost v suchém a slabě vlhkém prostředí
  • výborná odolnost proti protržení a prořezu (C) díky optimálnímu složení materiálu
  • vysoce prodyšné
  • díky inovační technologii 3D-Ergo výborně sedí na ruce
  • velmi dobrá snášenlivost pokožkou - potvrzena nezávislým institutem proDerm (Institut pro aplikovaný Dermatologický výzkum)
Vhodné při přesných montážních pracích, kontrolních úkonech a třídění nebo zpracování potravin.
Certifikace: EN 388:2016 (4X42C)
Schváleno pro styk schváleno pro styk s potravinami
OEKO-Tex® Standard 100