Tisk…
Sušárny vakuové, řada VO
Dodavatel: MEMMERT
VO29 VO49 VO101
466-0522EA 224330 CZK
466-0522 466-0531 466-0543
Sušárny vakuové, řada VO
Sušárny Sušárny vakuové
Spolehlivé, výkonné a energeticky úsporné vakuové sušárny mají samostatně nastavitelné vyhřívané police, které napomáhají přesné regulaci teploty a díky digitální regulaci tlaku může být materiál v komoře zpracován rychle a šetrně. Ideální pro potraviny, kosmetiku, granuláty, hodinky, knihy, desky s plošnými spoji, elektronické součástky nebo vstřikovací formy. Všechny modely jsou opatřeny bezpečnostními skleněnými dveřmi s neprůstřelným sklem a netříštivým displejem. Vnější pláš je vyroben z texturované nerezové oceli, vnitřní komora je vyrobena z hermeticky svařované vysoce kvalitníMore Product Information
Objednat
Produktová specifikace
Model VO29 VO49 VO101
Environmentally Preferable
Temperature variation (spatial) <±2 °C @ 160 °C * <±2 °C @ 160 °C * <±2 °C @ 160 °C *
Temperature fluctuation (time) ≤±0,3 °C ≤±0,3 °C ≤±0,3 °C
Rozsah teplot Okolní teplota +5…200 °C Okolní teplota +5…200 °C Okolní teplota +5…200 °C
Kapacita 29 L 49 L 101 L
Ext. W×D×H 550×400×607 mm 550×480×687 mm 710×550×767 mm
Int. W×D×H 385×250×305 mm 385×330×385 mm 545×400×465 mm
Spotřeba 420 W 1020 W 1220 W
Shelves supplied (max.) 0 (2) 0 (2) 0 (1)
Weight 55 kg 83 kg 110 kg