Tisk…
Viskozimetr rotační, ROTAVISC
Dodavatel: IKA
10013828 10013829 10013826 10013827
531-1489EA 107240 CZK
531-1489 531-1490 531-1487 531-1488
Viskozimetr rotační, ROTAVISC
Viskozimetry Viskozimetry rotační
Viskozimetry řady ROTAVISC pro určení viskozity kapalin ve všech laboratorních aplikacích včetně kontroly kvality.
  • snadná obsluha, nejvyšší možná přesnost a plynulý běh
  • TFT displej s intuitivní nabídkou
  • rozsah doby nastavení od 0,017 do 6000 min
  • ochrana proti přetížení a změně směru otáčení
  • PT100 konektor pro externí snímač teploty
Integrovaná digitální libela je nápomocná při správné instalaci před spuštěním a funkce nastavení jednoduché rampy zjednodušuje opakované úkony.
Certifikace: Stupeň ochrany krytem podle ČSN EN 60529 - IP kód 40.
Informace o dodávce: Obsahuje sadu vřeten, ochranný rám, teplotní snímač, rychlospojku, háček a stojan a podpůrnou tyč s Ø 16 mm a sadou pro připevnění.