Tisk…
Tris-(hydroxymethyl)aminomethan ≥98.0% (dry basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
J22675.A1 J22675.36
J22675.A1EA 3270 CZK
J22675.A1 J22675.36
Tris-(hydroxymethyl)aminomethan ≥98.0% (dry basis)
Tris-(hydroxymethyl)aminomethan
Vzorec: NH₂C(CH₂OH)₃
Bod varu: 219…220 °C (10 mmHg)
Bod tání: 171…172 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004679
CAS číslo: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 14,09772
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=5ce890cdf298a59a7900a07fee1c857a5e5e61e0&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (Dry Basis) ≥98.0%
Identification (FTIR) Conforms
Loss on Drying ≤1.5%
pH (5%, H₂O) 10.0 - 11.5