Tisk…
L-Threonine ≥98.5%, Ultrapure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: (2S,3R)-(-)-Threonine, H-Thr-OH, (2S,3R)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid
J22290.A1 J22290.22
J22290.A1EA 23960 CZK
J22290.A1 J22290.22
L-Threonine ≥98.5%, Ultrapure
L-Threonine
Vzorec: C₄H₉NO₃
MW: 119.12
Bod tání: 255 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064270
CAS číslo: 72-19-5
EINECS: 200-774-1
Merck Index: 14,09380
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay ≥98.5%
Impurity Content Sulphate (SO₄) ≤0.03%
Loss on Drying ≤0.2%
Optical Rotation –26.7 to –29.1° (c=6 in H₂O)
pH (5%, H₂O) 5.0 to 6.5
Identification (FTIR) Conforms
Chloride Content ≤0.05%
Residue on Ignition ≤0.4%
Heavy Metals (Pb) ≤15 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm