Tisk…
DL-Serin (not of animal origin) 98,5+% (dry basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: (±)-Serine, H-DL-Ser-OH, DL-2-Amino-3-hydroxypropionic acid
J21486.A1 J21486.22
J21486.A1EA 40560 CZK
J21486.A1 J21486.22
DL-Serin (not of animal origin) 98,5+% (dry basis)
DL-Serin
Vzorec: C₃H₇NO₃
MW: 105.09
Bod varu: 395
Bod tání: ∼ 240 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064223
CAS číslo: 302-84-1
EINECS: 206-130-6
Merck Index: 14,08460
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (Dry Basis) ≥98.5%
Chloride Content ≤0.021%
Identification (FTIR) Conforms
Residue on Ignition ≤0.1%
Impurity Content Sulphate (SO₄) ≤0.05%
Loss on Drying ≤0.3%
Heavy Metals (Pb) ≤20 ppm