Tisk…
Azid sodný 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Sodium triazide
J21610.22 J21610.36 J21610.A1
J21610.22EA 2910 CZK
J21610.22 J21610.36 J21610.A1
Azid sodný 99+%
Azid sodný
Vzorec: NaN₃
Hustota: 1,846 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003536
CAS číslo: 26628-22-8
EINECS: 247-852-1
UN: 1687
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,08581
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Form White crystalline powder
Assay (Unspecified) ≥99.0%
Loss on Drying ≤0.5%