Tisk…
MOPS ≥98.5% (dry basis), Ultrapure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3-Morpholinopropane-1-sulphonic acid, 3-(N-Morpholino)propanesulphonic acid
J19256.A1 J19256.22
J19256.A1EA 10160 CZK
J19256.A1 J19256.22
MOPS ≥98.5% (dry basis), Ultrapure
MOPS
Vzorec: C₇H₁₅NO₄S
MW: 209,26
Bod tání: 277…280 °C (rozkl.)
Bod vzplanutí: 110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006183
CAS číslo: 1132-61-2
EINECS: 214-478-5
Merck Index: 14,06265
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (Dry Basis) ≥98.5%
Assay Absorbance (250 nm, 1 M, 1 cm) ≤0.1
Chloride Content ≤0.01%
Identification (FTIR) Conforms
Residue on Ignition ≤0.1%
Impurity Content Sulphate (SO₄) ≤0.02%
Loss on Drying ≤0.5%
pKa (20 °C) 7.20 ±0.15
Iron (Fe) ≤5 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm