Clelandovo činidlo ≥99.5%, Ultrapure for molecular biology
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
J15397.22
J15397.14
J15397.06
J15397.22EA
43170
CZK
J15397.22
J15397.14
J15397.06
Clelandovo činidlo ≥99.5%, Ultrapure for molecular biology
Clelandovo činidlo
Used as a protective agent for SH groups.
Vzorec:
C₄H₁₀O₂S₂ Bod varu: 125…130 °C (12 mmHg) Bod tání: 40…43 °C Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00004877 CAS číslo: 3483-12-3 EINECS: 222-468-7 Merck Index: 14,03376 |
|
Výsledky specifikačního testu
Assay (SH) | ≥99.5% |
Assay Absorbance (260 nm, 0.1 M, 1 cm) | ≤0.40 |
Assay Absorbance (280 nm, 0.1 M, 1 cm) | ≤0.08 |
DNase | Passes Test |
Impurity Content, OxidiSed DTT | ≤0.3% |
Protease Activity | Passes Test |
RNase | Passes Test |