Tisk…
β-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid (MES) monohydrate ≥98.5% (dry basis), Ultrapure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: MES monohydrate, 2-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid monohydrate, 2-Morpholinoethanesulphonic acid hydrate
J18886.A1 J18886.22
J18886.A1EA 15510 CZK
J18886.A1 J18886.22
β-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid (MES) monohydrate ≥98.5% (dry basis), Ultrapure
β-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid (MES) monohydrate
Vzorec: C₆H₁₃NO₄S·1H₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149409
CAS číslo: 145224-94-8
EINECS: 224-632-3
Merck Index: 14,05902
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (unspecified) - Absorbance (250 nm, 1 M, 1 cm) ≤0.1
Assay (unspecified) - (dry basis) ≥98.5%
Identification (FTIR) Conforms
Water Content (Karl Fischer Titration) ≤11%
pKa (20 °C) 6.15 ±0.15
Iron (Fe) ≤ 30 ppm
Lead (Pb) ≤ 10 ppm