Tisk…
Imidazol ≥98.5% (dry basis), Ultrapure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
J17525.A1 J17525.22 J17525.A7 J17525.36
J17525.A1EA 6730 CZK
J17525.A1 J17525.22 J17525.A7 J17525.36
Imidazol ≥98.5% (dry basis), Ultrapure
Imidazole
Vzorec: C₃H₄N₂
Bod varu: 256 °C
Bod tání: 88…92 °C
Hustota: 1,03 g/cm³
Bod vzplanutí: 145 °C (293 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005183
CAS číslo: 288-32-4
EINECS: 206-019-2
UN: 3263
ADR: 8,III
Merck Index: 14,04912
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48eba49e61201d6fffa2bef0c54633a20660c7ef&vid=e7f154e4976b52732539e49bbff60454d5eb82ff&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (Dry Basis) ≥98.5%
Identification (FTIR) Conforms
Residual Water ≤1.0%
pKa (25 °C) 6.95 ±0.15
Trace Metal, Heavy Metals (Pb) ≤10 ppm
Trace Metal, Iron (Fe) ≤30 ppm