Tisk…
(1R,2R)-(+)-1,2-Cyclohexanediamine-L-tartrate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H60172.04 H60172.09
H60172.04EA 1520 CZK
H60172.04 H60172.09
(1R,2R)-(+)-1,2-Cyclohexanediamine-L-tartrate 98%
(1R,2R)-(+)-1,2-Cyclohexanediamine-L-tartrate
(1R,2R)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane L-tartrate is a useful chemical for the synthesis of chiral ligands.
Vzorec: C₆H₁₄N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191979
CAS číslo: 39961-95-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay ≥97,5