Tisk…
Methyl-5-amino-2-methylbenzoate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H61671.14 H61671.22
H61671.14EA 5630 CZK
H61671.14 H61671.22
Methyl-5-amino-2-methylbenzoate 97%
Methyl-5-amino-2-methylbenzoate
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
Bod tání: 39…40 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD08752568
CAS číslo: 18595-12-5