Tisk…
Clozapine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 8-Chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine
J61583.MB J61583.MC
J61583.MBEA 3470 CZK
J61583.MB J61583.MC
Clozapine 97%
Clozapine
Vzorec: C₁₈H₁₉ClN₄
MW: 326,83 g/mol
Bod tání: 182…184 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00153785
CAS číslo: 5786-21-0
EINECS: 227-313-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,2423