Tisk…
VWR®, Pipeta sérologická na mléko
Dodavatel: VWR Collection
612-5851EA 2650 CZK
612-5851 612-5852 612-5853 612-5854
VWR®, Pipeta sérologická na mléko
Pipety Pipety serologické
PS, průhledné, se stupnicí, sterilní. Tyto jednorázové pipety pro přenos tekutin jsou vyrobeny z čirého polystyrenu (GPPS) s PO ( Polyolefin) filtrem, v souladu s požadavky USP (Class VI).
  • tepelná odolnost: –20° C z +50 °C
  • bez obsahu DNázy/RNázy, bez pyrogenů, bez cytotoxinů
  • splňuje požadavky BST/TSE; bez obsahu latexu
  • sterilizovány gama zářením SAL10-6
  • stupnice jsou kalibrovány pro přesné dávkování v rozmezí ± 2%
  • na každé pipetě je vytištěno číslo šarže pro dohledatelnost
  • vyrobeno v čistých prostorách třídy 100000
  • vyrobeno v souladu s normami EN ISO 13485 a ISO 9001 systémů řízení jakosti
Pro snadné otevírání použijte dávkovací box.