Tisk…
VWR®, Pipety sérologické, s otevřeným koncem
Dodavatel: VWR Collection
612-5855EA 2650 CZK
612-5855 612-5856 612-5857 612-5858 612-5859 612-5860 612-5861 612-5862
VWR®, Pipety sérologické, s otevřeným koncem
Pipety Pipety serologické
PS, průhledné, se stupnicí, nesterilní nebo sterilní. Tyto jednorázové pipety pro přenos tekutin jsou vyrobeny z GPPS (polystyren) v souladu s USP (Class VI).
  • bez obsahu DNázy/RNázy, bez pyrogenů, bez cytotoxinů, non-hemolytické
  • splňují požadavky BST/TSE; bez obsahu latexu
  • kalibrovaná stupnice pro přesné dávkování v rozmezí ±2%
  • pipety jsou barevně rozlišené podle svého objemu
  • sterilizovány gama zářením
  • na každé pipetě je vytištěno číslo šarže pro dohledatelnost
Vyrobeno v čistých prostorách třídy 100 000. Vyrobeno v souladu s normami EN ISO 13485 a ISO 9001 systémů řízení jakosti.