Tisk…
Utěrky pro čisté prostory, TechniScrub™, Texwipe®
Dodavatel: Texwipe
TX4412 TX4409
115-2465EA 7700 CZK
115-2465 115-2464
Utěrky pro čisté prostory, TechniScrub™, Texwipe®
Ubousky/Utěrky Utěrky pro čisté prostory Ubrousky nevlhčené do čistých prostor
Netkané utěrky s řezanými okraji TechniScrub™ jsou vyrobeny z 50% polyesteru a 50% celulózy. Jsou vyrobeny v čistých prostorách.
  • zdrsněné z jedné strany pro snazší uvolnění nečistot, druhá hladká strana vhodná pro setření a čištění
  • díky jedinečnému designu jsou velice savé
  • vyrobeny s nízkou úrovní uvolňování částic a extraktů; vhodné pro obecný úklid a omývání povrchů
  • velice dobrá chemická odolnost, kompatibilní s mnoha roztotky
  • lze klávovat
Utěrky TechniScrub™ jsou určeny pro otírání, čištění, stírání a aplikaci nebo odstranění maziva, olejů lubrikantů, adheziv, reziduí a dalších roztoků včetně dezinfekčních prostředků. Jsou kompatibilní s rozpouštědly jako je izopropylalkohol (IPA), ethanol, aceton a odmašťovacími prostředky. Jsou využívány v různých průmyslových aplikacích, například v letectví, veterinárních laboratořích, biologických aplikacích, v čistých prostorách, lékařství, elektronickém a polovodičovém průmyslu. Jednotlivě značeno číslem šarže pro vystopovatelnost a kontrolu kvality.
Certifikace: utěrky splňují požadavky USP 797 a USP 800.