Tisk…
Nα-Fmoc-N-δ-trityl-L-glutamine ≥98.0% (by HPLC), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Fmoc-Gln(Trt)-OH
47674-25G-F 47674-5G-F 47674-100G-F 47674-1KG-F
SIAL47674-25G-FEA 3450 CZK
SIAL47674-25G-F SIAL47674-5G-F SIAL47674-100G-F SIAL47674-1KG-F
Nα-Fmoc-N-δ-trityl-L-glutamine ≥98.0% (by HPLC), Sigma-Aldrich®
N-alpha-Fmoc-N-delta-trityl-L-glutamine
Vzorec: C₃₉H₃₄N₂O₅
MW: 610.71 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00077056
CAS číslo: 132327-80-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (HPLC) ≥98.0%
Optical Activity [α]/D -14.0±1.5°, c = 1% in DMF