Tisk…
Vodní sklo solution_SC, reagent
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Silicic acid sodium salt, Sodium silicate
338443-1L 338443-3L
338443-1LEA 1820 CZK
338443-1L 338443-3L
Vodní sklo solution_SC, reagent
Vodní sklo
  • ≥95% for general laboratory use.
Vzorec: Na₂O(SiO₂)x·xH₂O
Bod varu: 100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003492
CAS číslo: 1344-09-8
Merck Index: 13,08751
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay of NaOH 13.4 - 14.4 %
Assay of SiO₂ 25.7 - 27.8 %
Composition SiO₂, ~26.5%