N-ɑ-Fmoc-N-Trityl-L-histidine ≥98.0% (by HPLC, sum of enantiomers), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
47639-5G-F
47639-25G-F
47639-100G-F
SIAL47639-5G-FEA
1710
CZK
SIAL47639-5G-F
SIAL47639-25G-F
SIAL47639-100G-F
N-ɑ-Fmoc-N-Trityl-L-histidine ≥98.0% (by HPLC, sum of enantiomers), Sigma-Aldrich®
N-alpha-Fmoc-N-Trityl-L-histidine
Vzorec:
C₄₀H₃₃N₃O₄ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00043332 CAS číslo: 109425-51-6 |
Výsledky specifikačního testu
Assay (sum of enantiomers, HPLC) | ≥98.0% |