Tisk…
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-S-(triphenylmethyl)-L-cysteine ≥95.0% (by HPLC, sum of enantiomers), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Fmoc-Cys(Trt)-OH, N-Fmoc-S-trityl-L-cysteine
47695-5G 47695-100G 47695-1KG
SIAL47695-5GEA 2010 CZK
SIAL47695-5G SIAL47695-100G SIAL47695-1KG
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-S-(triphenylmethyl)-L-cysteine ≥95.0% (by HPLC, sum of enantiomers), Sigma-Aldrich®
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-S-(triphenylmethyl)-L-cysteine
Vzorec: C₃₇H₃₁NO₄S
MW: 585.72 g/mol
Bod tání: 170…173 °C (lit.)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00038538
CAS číslo: 103213-32-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (HPLC area %) ≥95.0% rel
Specific rotation (20/D) 16 ±2°
Concentration C=1 in THF
Infrared spectrum Conforms to structure